Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm
Katalog # 115-0502
Leverandør: BAILLY
Gå til:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:2,5 mm
- Beskrivelse:Plain swabs
- Længde:150 mm
- Seq:003
- Skaft/hoved:Wood/cotton