Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Catalog # 115-0500
Supplier: BAILLY
Jump to:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Beskrivelse:Plain swabs
- Længde:150 mm
- Seq:002
- Skaft/hoved:Wood/cotton