Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform ≥98% stabilised, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
Katalog # 22720.462
Sundhed
Giftig
Leverandør:   VWR Chemicals
Chloroform ≥98% stabilised, TECHNICAL
Katalog # 22720.462
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  67-66-3
Chloroform ≥98% stabilised, TECHNICAL
Chloroform ≥98% stabilised, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
CAS nummer:  67-66-3
Price
4.050,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Trichlormethan
  • CAS nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Merck Index:13,02160
  • Kogende Pt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–63 °C
  • Tæthed:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-663-8
  • ADR:6.1,III
  •  :stabiliseret med ethanol 0,6 %
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1888
  • NÅ:01-2119486657-20
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Density (20/4):
    1.473 - 1.489
  • Ethanol:
    0.1 - 1.0 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    25 L
Specifikationer