Orders LinkContactUsLinkComponent
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Plastic drum, 20 L
Katalog # 20251.445
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   VWR Chemicals
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Katalog # 20251.445
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  7647-01-0
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Plastic drum, 20 L
CAS nummer:  7647-01-0
Price
1.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Kogende Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–30 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-595-7
  • FN:1789
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119484862-27
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    29 - 31 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic drum
  • Pakn:
    20 L
Specifikationer