Saltsyre 30%, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
- CAS nummer:7647-01-0
- Formel:HCl
- MDL nummer:MFCD00011324
- Molecular Weight:36.46 g/mol
- Kogende Pt:110 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–30 °C
- Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-595-7
- FN:1789
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119484862-27
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Emballageoplysninger
P20_VWRC20251.365_SPEC_EN.pdf P20_VWRC20251.445_SPEC_EN.pdf spec_VWRC20251.365 spec_VWRC20251.445
Produktspecifikation
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:29 - 31 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:5 L