Orders LinkContactUsLinkComponent
Vand, deionised
Vand, deionised
Glass bottle, 100 mL
Katalog # HACH27242
Leverandør:   Hach
Vand, deionised
Katalog # HACH27242
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  7732-18-5
Vand, deionised
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  7732-18-5
Price
129,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogen oxide
  • CAS nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:0 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL