Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooctan ≥98%, TECHNICAL
Metal can, 5 L
  28775.368
Isooctan ≥98%, TECHNICAL
  28775.368
 :  540-84-1
Isooctan ≥98%, TECHNICAL
Isooctan ≥98%, TECHNICAL
Metal can, 5 L
 :  540-84-1
1.640,00 kr
1 * 5 L
 :  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  •  :540-84-1
  •  :(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  •  :MFCD00008943
  •  :114.23 g/mol
  •  :13,05212
  •  :99,2 °C (1013 hPa)
  •  :–107 °C
  •  :0,692 g/cm³ (20 °C)
  •  :–12 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :208-759-1
  •  :1262
  •  :3,II
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Refractive index (20°C):
    1.391 - 1.393
  • Pakning:
    Metal can
  • Pakn:
    5 L