Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Katalog # 28240.361
Ætsende
Leverandør:   VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Katalog # 28240.361
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
CAS nummer:  1310-73-2
Price
691,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Caustic soda
  • CAS nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:323 °C
  • Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 97.0 %
  • Sodium carbonate:
    Max. 1.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bucket
  • Pakn:
    5 kg