Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
Katalog # 26192.554
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Katalog # 26192.554
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
CAS nummer:  109-66-0
Price
26.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Pentan
  • CAS nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • Merck Index:13,07193
  • Kogende Pt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–130 °C
  • Tæthed:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–40 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-692-4
  • FN:1265
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119459286-30
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    200 L