4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
Leverandør: VWR Chemicals
4-Methyl-2-pentanon ≥97%, TECHNICAL
Katalog # 25655.466
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 108-10-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
- CAS nummer:108-10-1
- Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
- MDL nummer:MFCD00008938
- Molecular Weight:100.16 g/mol
- Merck Index:13,05227
- Kogende Pt:117,4 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–84 °C
- Tæthed:0,801 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:16 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-550-1
- FN:1245
- ADR:3,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Emballageoplysninger
P20_VWRC25655.295_SPEC_EN.pdf P20_VWRC25655.364_SPEC_EN.pdf P20_VWRC25655.466_SPEC_EN.pdf spec_VWRC25655.295 spec_VWRC25655.295
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 97 %
Specifikationer
- Pakning:Metal drum
- Pakn:25 L
- Cat. No.:25655.466
- Miljøcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Sikrere sundhed for mennesker og miljø