Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Metal drum, 200 L
Katalog # 25641.550
Brandfarlig
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 25641.550
Leverandør:  VWR Chemicals
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  78-93-3
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Metal drum, 200 L
CAS nummer:  78-93-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C (DIN 51755 Part 1)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Boiling point:
    79 - 80 °C
  • Acidity (at filling):
    Max. 0.0005 meq/g
  • Density (20/4):
    0.804 - 0.807
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Water:
    Max. 0.1 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    200 L
  • Cat. No.:
    25641.550
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer