Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
Katalog # 25505.468
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Katalog # 25505.468
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
CAS nummer:  108-87-2
Price
4.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • CAS nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL nummer:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19 g/mol
  • Merck Index:13,06074
  • Kogende Pt:101 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–126 °C
  • Tæthed:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-624-3
  • FN:2296
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification:
    Passes test
  • Water:
    Max. 50 ppm
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    25 L
Specifikationer