Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Metal can, 5 L
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL nummer:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19 g/mol
- Merck Index:13,06074
- Kogende Pt:101 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–126 °C
- Tæthed:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–4 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-624-3
- FN:2296
- ADR:3,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Tin bottle for liquids UN Y (ZPACK12321007)
Emballageoplysninger
P20_VWRC25505.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC25505.468_SPEC_EN.pdf spec_VWRC25505.366 spec_VWRC25505.468 spec_VWRC25505.468
Produktspecifikation
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 99 %
- Identification:Passes test
- Water:Max. 50 ppm
Specifikationer
- Pakning:Metal can
- Pakn:5 L