Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Assorterede
Catalog # 479-2488
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Catalog # 479-2488
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.
Documents
Specifications
- Farve:Assorterede
- Seq:16
- Cat. No.:479-2488
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning