Sample cuvettes
Runde celler med hætte, 25 ml, 1" / 25 mm, Optisk glas
Katalog # 705-0126
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
- Længde på lysvej:1" / 25 mm
- Volumen:25 ml
- Vinduesmateriale:Optisk glas
- Beskrivelse:Runde celler med hætte
- Seq:28