Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Runde celler med hætte, 25 ml, 1" / 25 mm, Optisk glas
Katalog # 705-0126
Leverandør:   Hach
Sample cuvettes
Katalog # 705-0126
Leverandør:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Runde celler med hætte, 25 ml, 1" / 25 mm, Optisk glas
Price
858,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    1" / 25 mm
  • Volumen:
    25 ml
  • Vinduesmateriale:
    Optisk glas
  • Beskrivelse:
    Runde celler med hætte
  • Seq:
    28