Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, tall form
100 ml, 80 mm, 48 mm
  213-0032
 :   SciLabware
Beakers, tall form
  213-0032
Beakers, tall form
Beakers, tall form
100 ml, 80 mm, 48 mm
625,00 kr
1 * 10 Items
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
 : DIN 12331, ISO 3819
  • Udv.Ø:
    48 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    80 mm