Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Beakers, tall form

50 ml, 70 mm, 38 mm
Katalog # 213-0031
Leverandør:   SciLabware
Beakers, tall form
Katalog # 213-0031
Leverandør:  SciLabware
Beakers, tall form
Beakers, tall form

50 ml, 70 mm, 38 mm

Price
618,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass, with spout.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare

Volumeninddeling og skrivefelt.

 : DIN 12331, ISO 3819

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    38 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    70 mm