Bægerglas, lav type
800 ml, 135 mm, 100 mm
213-0018
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
: ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
- Udv.Ø:100 mm
- Kapacitet:800 ml
- Højde:135 mm
- Seq:10