Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
800 ml, 135 mm, 100 mm
  213-0018
 :   SciLabware
Bægerglas, lav type
  213-0018
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
800 ml, 135 mm, 100 mm
1.370,00 kr
1 * 10 Items
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
 : ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
  • Udv.Ø:
    100 mm
  • Kapacitet:
    800 ml
  • Højde:
    135 mm
  • Seq:
    10