Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
600 ml, 125 mm, 90 mm
Katalog # 213-0017
Leverandør:   SciLabware
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0017
Leverandør:  SciLabware
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
600 ml, 125 mm, 90 mm
Price
987,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
Certifications: ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    90 mm
  • Kapacitet:
    600 ml
  • Højde:
    125 mm
  • Seq:
    09