Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
400 ml, 110 mm, 80 mm
Catalog # 213-0016
Supplier:   SciLabware
Bægerglas, lav type
Catalog # 213-0016
Supplier:  SciLabware
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
400 ml, 110 mm, 80 mm
Price
796,00 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
 : ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
Specifications
  • Udv.Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    400 ml
  • Højde:
    110 mm
  • Seq:
    08