Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
50 ml, 60 mm, 42 mm
Katalog # 213-0009
Leverandør:   SciLabware
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0009
Leverandør:  SciLabware
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
50 ml, 60 mm, 42 mm
Price
612,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
Certifications: ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    42 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    60 mm
  • Seq:
    04