Accessories for centrifuges
Adapter 1×50 ml rund, 35,2×87 mm
Katalog # 521-1460
Leverandør: Hettich
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Adapter 1×50 ml rund, 35,2×87 mm
- Seq:20
- Cat. No.:521-1460
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



