Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 125 - 150 mm, 105 mm
Catalog # 221-0025
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Specifications
- Tragt udv. Ø:105 mm
- Stilk udv. Ø:8 mm
- Stilklængde:150 mm
- Til filter Ø:125 - 150 mm
- Cat. No.:221-0025