Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 70 - 90 mm, 70 mm
  221-0023
 :   SciLabware
Funnels with long stem
  221-0023
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 70 - 90 mm, 70 mm
257,00 kr
1 * 1 Items
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
  • Tragt udv. Ø:
    70 mm
  • Stilk udv. Ø:
    8 mm
  • Stilklængde:
    150 mm
  • Til filter Ø:
    70 - 90 mm