Orders LinkContactUsLinkComponent
Vedligeholdelsessorbenter
Vedligeholdelsessorbenter
Multiformat, 37 l/sæt, Box (3) of 15,2 m roll, 15,2 m × 120 mm
Katalog # 121-1001
Leverandør:   3M
Vedligeholdelsessorbenter
Katalog # 121-1001
Leverandør:  3M
Vedligeholdelsessorbenter
Vedligeholdelsessorbenter
Multiformat, 37 l/sæt, Box (3) of 15,2 m roll, 15,2 m × 120 mm
Price
2.230,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents
De er lysegrå, når de er tørre, og mørke når de er våde som en indikator for mæthedsniveau.
  • Inerte, syntetiske fibre af hovedsageligt PP og polyester
  • Multiformat kombinerer fire formater i et produkt og kan anvendes som absorptionsstrømper, absorptionspuder, ark eller ruller
  • Mini-absorptionsstrømper er designet til at placere rundt om udstyrets bund for at inddæmme og styre lækager og spild
  • Mini-absorptionspuder med høj kapacitet til brug ved kilden til lækagen. De er slidstærke og kan blive liggende i længere perioder
Anvendes til styring af utilsigtede og rutinemæssige lækager, dryp og spild af olier, smøremidler og andre ikke-aggressive væsker. De er perfekte til spild af ikke-aggressive væsker samt et effektiv vedligeholdelsesværktøj.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Multiformat
  • L×B:
    15,2 m × 120 mm
  • Sugeevne:
    37 l/sæt
  • Pakket:
    Box (3) of 15,2 m roll