Orders LinkContactUsLinkComponent
Fødder til stave, Labomeca®
Fødder til stave, Labomeca®
16 mm Ø stave
  241-0136
Fødder til stave, Labomeca®
  241-0136
Fødder til stave, Labomeca®
Fødder til stave, Labomeca®
16 mm Ø stave
1.510,00 kr
1 * 10 Items
Monteringsbeslag til Labomeca®-opstillinger.
  • Bruges til at fastgøre stænger til en fast position i laboratoriet: gulv, vægge, loft, borde, hylder og møbler
  • Leveres med træskrue, kan strammes ved at bruge Labomeca® unbrakonøgle
Delivery information: Leveres med træskrue.
  • Til:
    16 mm Ø stave
  • Seq:
    02