Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Funnel Holder
VWR® Funnel Holder
Støttebakke til tragte
Katalog # 241-0105
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Funnel Holder
Katalog # 241-0105
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Funnel Holder
VWR® Funnel Holder
Støttebakke til tragte
Price
661,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, hvid.
  • Dobbeltmuffe af rustfrit stål, som passer til stave med en diameter på op til 12 mm
  • Syre-resistent
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Støttebakke til tragte