VWR® Funnel Holder
Støttebakke til tragte
241-0105
PP, hvid.
- Dobbeltmuffe af rustfrit stål, som passer til stave med en diameter på op til 12 mm
- Syre-resistent
- Beskrivelse:Støttebakke til tragte