Spoons, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Katalog # 231-1069
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver. Speciel udformning, som gør den let og nem at håndtere.
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
- Beskrivelse:Straight
- Længde:185 mm
- Seq:02
- Skestr.:40×20 mm