Micro double spatulas
130 mm, 40 mm, 8 mm
Katalog # 231-1274
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Længde:130 mm
- Seq:02
- Bladbredde:8 mm
- Klinge længde:40 mm