Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Clamps
VWR®, Clamps
12 mm rod Ø, 15 - 65 mm, 140 mm
Katalog # 241-0020
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Clamps
Katalog # 241-0020
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Clamps
VWR®, Clamps
12 mm rod Ø, 15 - 65 mm, 140 mm
Price
1.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Laboral aluminiumslegering.
  • Runde kæber belagt med vinyl til beskyttelse af genstandene
  • Med en letbetjent riflet skrue til fastgøring
Specifikationer
  • Spændvidde:
    15 - 65 mm
  • Beskrivelse:
    12 mm rod Ø
  • Længde:
    140 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsesovertræk til klemmekæber
    Beskyttelsesovertræk til klemmekæber
    241-0150
    Clamps 241-0013
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 171,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsesovertræk til klemmekæber
    Beskyttelsesovertræk til klemmekæber
    241-0151
    Clamps 241-0020/241-0023
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 148,00 kr