Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Tænger til digler, robust type

400 mm, 35 mm
Katalog # BOCH2144
Leverandør:   BOCHEM
Tænger til digler, robust type
Katalog # BOCH2144
Leverandør:  BOCHEM
Tænger til digler, robust type
Tænger til digler, robust type

400 mm, 35 mm

Price
273,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.

Specifikationer
  • Længde:
    400 mm
  • Seq:
    05
  • Dækket område:
    35 mm