Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbeflasker, WHEATON®
Dråbeflasker, WHEATON®
15-415, gul
Katalog # 215-4018
Leverandør:   DWK Life Sciences
Dråbeflasker, WHEATON®
Katalog # 215-4018
Leverandør:  DWK Life Sciences
Dråbeflasker, WHEATON®
Dråbeflasker, WHEATON®
15-415, gul
Price
437,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specifikationer
  • Gevind:
    15-415
  • Seq:
    31
  • Lågfarve:
    gul