Homogenisator, Dounce-type
40 ml, 25,5×114 mm, 171 mm
Catalog # 432-5007
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Wheaton Dura-Grind® Dounce vævskværne af rustfrit stål udgør et robust alternativ til Dounce vævskværne af glas. Nænsom pistilbevægelse kræver mindre kraft end vævskværne af glas. Præcisionsfremstillet rustfrit stål nr. 316 for lave tolerancer på 0,0124 mm.
- Morteren har flad bund, så den kan stå opret
- Enkelt pistil og morter leveres som sæt
- Ikke autoklaverbare
Vægt: 0,9 kg
Specifications
- Kapacitet:40 ml
- Seq:03
- Samlet længde:171 mm
- Ø udv. × længde:25,5×114 mm