Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glat overflade, med 51 mm gummiforet sort phenollåg med skørt, 4230 ml, 1555 cm², 110×535 mm, 4/kasse
Katalog # 734-3025
Leverandør:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Katalog # 734-3025
Leverandør:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glat overflade, med 51 mm gummiforet sort phenollåg med skørt, 4230 ml, 1555 cm², 110×535 mm, 4/kasse
Price
8.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Dyrkningsareal:
    1555 cm²
  • Pakket:
    4/kasse
  • Kapacitet:
    4230 ml
  • Beskrivelse:
    Glat overflade, med 51 mm gummiforet sort phenollåg med skørt
  • Ø udv. × H:
    110×535 mm