Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
C181, –30...+50 °C, 7 days
Katalog # 620-0390
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0390
Leverandør:  DICKSON
Charts
C181, –30...+50 °C, 7 days
Price
551,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C181
  • Seq:
    07
  • Område:
    –30...+50 °C
  • Optagelsestid:
    7 days