Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles with or without push-on cap
12,5 ml, 30 mm, 30 mm
Katalog # 215-2625
Leverandør:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Katalog # 215-2625
Leverandør:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
12,5 ml, 30 mm, 30 mm
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials.
 : Replacement PE caps are available separately.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    12,5 ml
  • Højde:
    30 mm
  • Seq:
    05
  • Hals-Ø:
    30 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Natural PE cap, Ø 22 mm
    Natural PE cap, Ø 22 mm
    215-2420
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 220 Items - 158,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Natural PE cap, Ø 30 mm
    Natural PE cap, Ø 30 mm
    215-2424
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 50,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Natural PE cap, Ø 40 mm
    Natural PE cap, Ø 40 mm
    SPVAQ40212
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 86 Items - 200,00 kr