Orders LinkContactUsLinkComponent
Præparatglasflasker, Nunc™
Præparatglasflasker, Nunc™
Flaskette, glas, 2,5 − 5 ml, 10 cm², Glas
Katalog # 732-2609
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Præparatglasflasker, Nunc™
Katalog # 732-2609
   Lav fremstillingspåvirkning
Præparatglasflasker, Nunc™
Præparatglasflasker, Nunc™
Flaskette, glas, 2,5 − 5 ml, 10 cm², Glas
Price
2.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 16 Items
Product Details & Documents
Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
  • PS SlideFlask Nunclon™Δ certified
  • SlideFlask is ultrasonically welded to the slide, and individually leak tested
For karyotyping of cells, single cell autoradiography and single cell immuno-fluorescence.
W×D (Flaskette): 20×52 mm; W×D (SlideFlask): 18×50 mm
Specifikationer
  • Dyrkningsareal:
    10 cm²
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    2,5 − 5 ml
  • Beskrivelse:
    Flaskette, glas
  • Materiale:
    Glas
  • Cat. No.:
    732-2609
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning