Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
European Pharmacopoeia (EP) comparator 2000+ with daylight 2000 lysenhed; EP discs: 4/64A, R1-R7; 4/64B, Y1-Y7; 4/64C, B1-B9; 4/64D, BY1-BY7; 4/64D, GY1-GY7; 2 x W680/OG/40 mm kuvetter med 40mm lysvej, AF332
Katalog # 633-0023
Leverandør:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Katalog # 633-0023
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
European Pharmacopoeia (EP) comparator 2000+ with daylight 2000 lysenhed; EP discs: 4/64A, R1-R7; 4/64B, Y1-Y7; 4/64C, B1-B9; 4/64D, BY1-BY7; 4/64D, GY1-GY7; 2 x W680/OG/40 mm kuvetter med 40mm lysvej, AF332
Price
29.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    European Pharmacopoeia (EP) comparator 2000+ with daylight 2000 lysenhed; EP discs: 4/64A, R1-R7; 4/64B, Y1-Y7; 4/64C, B1-B9; 4/64D, BY1-BY7; 4/64D, GY1-GY7; 2 x W680/OG/40 mm kuvetter med 40mm lysvej
  • Model:
    AF332