Flaskeholdere
Flaskebærer, HDPE, til mad, med lukket bund, grå, Op til otte flasker, 390×110 mm, 95 mm
BURK0361-0008
: BURKLE
Made of PP or HDPE.
- Flaskebærer til op til 6 flasker, flaskebærer til op til 8 flasker
- Flaskebærerkasse: egnet til fødevarer, med lukket bund, som kan bruges som spildbakke
- Til:Op til otte flasker
- Farve:grå
- Beskrivelse:Flaskebærer, HDPE, til mad, med lukket bund
- Rumstørrelse:390×110 mm
- Beholder maks. Ø:95 mm