Orders LinkContactUsLinkComponent
Engangsørepropper, Bilsom 303
Engangsørepropper, Bilsom 303
Ørepropper, bulkpakning, gul, L
Katalog # 111-1291
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Engangsørepropper, Bilsom 303
Katalog # 111-1291
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Engangsørepropper, Bilsom 303
Engangsørepropper, Bilsom 303
Ørepropper, bulkpakning, gul, L
Price
385,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 Par
Product Details & Documents
Formstøbt skumpropper uden PVC, fås i to størrelser for at sikre korrekt og komfortabel pasform.
  • Polyurethane foam, without cord
  • Conical shape for easy insertion
  • Smooth outer surface for better hygiene
  • Transparent dispenser for convenience
SNR: 33 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2.
Emballering: Available bulk packed, as individual pairs or as 400 pairs within the LS-400 dispenser.
Specifikationer
  • Farve:
    gul
  • Beskrivelse:
    Ørepropper, bulkpakning
  • Seq:
    08
  • Størrelse:
    L
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Ear plug dispenser for use with earplugs
    Ear plug dispenser for use with earplugs
    DALL1006203-AM
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 921,00 kr