Prøveøser, stempelhævert
Prøveøse til væskeprøver, transparent, PP, 1000 mm, 22 mm
BURK5315-0100
: BURKLE
Prøveøse til enkel fjernelse af væskeprøver.
- PP, transparent
- All-layer- og punktprøvetagning mulig
- Øverste ende med refluxventil, nederste ende med kugleventil
- Ø:22 mm
- Farve:transparent
- Beskrivelse:Prøveøse til væskeprøver
- Længde:1000 mm
- Materiale:PP
- Seq:02