Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE10505
 :   REAGECON
Bufferopløsninger
  REGE10505
 :  REAGECON
 :  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
326,00 kr
1 * 500 mL
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    20 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer solution
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    5,00