Pladelåg, PS og PP
PS, ikke rillet
Katalog # 732-4861
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Pladelåg, PS og PP
Katalog # 732-4861
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Gå til:
Product Details & Documents
For at undgå kontaminering og spild af prøver.
- PS pladelåg egner sig til alle 96-brøndsplader
- PP-låg kan bruges til Thermo-Fast® 384-brøndsplader
- Valg mellem rillede låg for sikker stabling af pladelåg, eller låg uden riller til brug sammen med automatiske systemer
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:PS, ikke rillet
- Seq:01
- Cat. No.:732-4861
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning