Orders LinkContactUsLinkComponent
Tørrerør, U-formede
Tørrerør, U-formede
180, 18 mm
Katalog # LENZ05339018
Leverandør:   Lenz Laborglas
Tørrerør, U-formede
Katalog # LENZ05339018
Leverandør:  Lenz Laborglas
Tørrerør, U-formede
Tørrerør, U-formede
180, 18 mm
Price
240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Drying tubes, U-shaped, side tubes with olives (Ext.Ø: 6 mm).
Documents
Specifikationer
  • Ø indv.:
    18 mm
  • Længde:
    180