Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membran, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Glas, Referid®, Vinklet KPG-åbning, 12×225 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111072
Leverandør:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalog # SCOI285111072
Leverandør:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membran, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Glas, Referid®, Vinklet KPG-åbning, 12×225 mm, Skruestikkabel
Price
3.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tilslutning:
    Skruestikkabel
  • Ø×L:
    12×225 mm
  • Model:
    H 8481 HD
  • Beskrivelse:
    pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membran
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    25
  • Membran:
    Vinklet KPG-åbning
  • Elektrolyt:
    Referid®
  • Temperatur:
    0...+100 °C
  • pH:
    1 - 14