Zone-prøvetagere
Jumbo-prøvetager, all layer, åbent indre rør, aluminium, 2500 mm, 2355 mm, 7, 50 mm, 2900 ml
312-0084
: BURKLE
Til prøvetagning af bulkemner; der kan tages tværsnitsprøver fra forskellige prøvedybder. Velegnet til brug med en række prøvesubstrater fra fint pulver til groft korn. Multi-prøvetageren har tre eller fem forskellige kamre til samtidig prøvetagning fra forskellige prøvedybder. Uno-prøvetageren har ét kammer til prøvetagning fra en specifik dybde. All layer-prøvetageren har ingen kamre, og tre til fem åbninger giver mulighed for at tage én prøve fra flere dybder. Jumbo-prøvetageren har ingen kamre og tre, fem eller syv åbninger; med en 50 mm rørdiameter er dette ideelt til større kornstørrelser og mængder.
- Easy to clean, removable tip
- Colour coding (Multi and Uno samplers)
- Ultra-pure materials: Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE or aluminium
- 3 lengths from 550 mm to 1500 mm, Jumbo up to 2500 mm
- Samplers have smallest possible gap between inner and outer tubes
- Ø:50 mm
- Neds.- dybde:2355 mm
- Volumen:2900 ml
- Beskrivelse:Jumbo-prøvetager, all layer, åbent indre rør, aluminium
- Længde:2500 mm
- Kamre:7
Accessories
- BeskrivelseØ
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 300-0112Kvalitetspapir, format 890×230 mm, til tømning af indsamlede prøver1 * 50 Items - 479,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseØ
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse