Orders LinkContactUsLinkComponent
Samplers, Liquid-Sampler
Samplers, Liquid-Sampler
Liquid-Sampler, åbnes med tommelfingeren, 32×460 mm, 50 ml
Katalog # 331-0032
Leverandør:   BURKLE
Samplers, Liquid-Sampler
Katalog # 331-0032
Leverandør:  BURKLE
Samplers, Liquid-Sampler
Samplers, Liquid-Sampler
Liquid-Sampler, åbnes med tommelfingeren, 32×460 mm, 50 ml
Price
2.750,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Material: V4A stainless steel (1.4404). Sampler for thin to viscous liquids.
  • Easy one handed operation
  • Discharge funnel for safe filling of sample bottles
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Beskrivelse:
    Liquid-Sampler, åbnes med tommelfingeren, 32×460 mm