Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Filterkapsler, AcroPak™ 300
0,2 µm, 280 cm²
Katalog # 515-0143
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Katalog # 515-0143
Filterkapsler, AcroPak™ 300
Filterkapsler, AcroPak™ 300
0,2 µm, 280 cm²
Price
2.800,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Filtration capsules for high airflow rate venting applications. Also useful for aggressive solvent filtration.
  • 100% integrity tested
PTFE hydrophobic membrane, PP housing.
Documents
Specifikationer
  • Filtreringsområde:
    280 cm²
  • Porestørrelse:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    515-0143
  • Max. temperature:
    60 °C
  • Maks. tryk:
    4,1 bar
  • Indløb/udløb:
    til rørledning med en diameter på 6,4 - 12,7 mm
  • Flowhastighed for vand:
    0,8 l/min (0,1 bar)
  • Ø×L:
    53×105 mm