VWR®, Screw caps
40 mm, 250 ml, 250 ml
Katalog # 215-5647
Leverandør: VWR Collection
Product Details & Documents
Specifikationer
- Til:250 ml
- Gevind:40 mm
- Til flasker:250 ml
Complementary Products
Produktinformation
- Katalog #HøjdeKapacitetHals indv. ØGevindUdv.ØTilgængelighedPrice